Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
Informacje o tej pozycji
177,00 zł
Nazwa produktu
1-Bromobutane, ReagentPlus®, 99%
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
150 mmHg ( 50 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
509 °F
expl. lim.
2.8-6.6 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description analytical standard | description for synthesis | description 98% |
| assay 99% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 100-104 °C (lit.) | bp 100-104 °C (lit.) | bp - | bp 91 °C (lit.) |
| density 1.276 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.276 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.27 g/cm3 at 20 °C | density 1.255 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.439 (lit.), n20/D 1.440 | refractive index - | refractive index n20/D 1.437 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromobutane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Liver, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?