Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
166,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
235-236 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX12(239), ALOX15(246)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 95% | description 99% | description 95% |
| assay 99% | assay 95% | assay 99% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 235-236 °C (lit.) | bp - | bp 338-340 °C (lit.) | bp - |
| form solid | form liquid | form solid | form liquid |
| mp 61-64 °C (lit.) | mp - | mp 61-63 °C (lit.) | mp - |
| Gene Information human ... ALOX12(239), ALOX15(246) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?