Merck
46083
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetrapropionic acid
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Synonim(y):
3,3′,3″,3″′-(Ethylenedinitrilo)tetrapropionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.35
Beilstein:
1716926
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
5-10% water
mp
178-181 °C (dec.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Complexing agent; the stability constant with Cu(II) (about 18) is much larger than with other cations[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L.H.J. Lajunen et al
Acta Chemica Scandinavica, 43, 2-2 (1989)