Przejdź do
33267
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
Synonim(y):
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
400-400-9
Beilstein/REAXYS Number:
1716449
MDL number:
Assay:
≥99.0% (KT)
Form:
powder
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
158178D134406319856
description
≥99.0% (KT)
description
99%
description
97%
description
99 atom % D
assay
≥99.0% (KT)
assay
99%
assay
97%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
~250 °C (dec.)
mp
194 °C (dec.) (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
solid
form
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
hydroxyl, carboxylic acid, amine
functional group
ketone
functional group
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1939-36-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)