Kluczowe dokumenty
257443
Fluoroacetonitrile
98%
Synonim(y):
2-Fluoroacetonitrile, Fluoromethyl cyanide, Monofluoroacetonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
FCC#N
InChI
1S/C2H2FN/c3-1-2-4/h1H2
Klucz InChI
GNFVFPBRMLIKIM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 2-fluoromethyl-4,4,6-trimethyl-1,3-oxazine
- α-fluorinated acetophenone
- 2-amino-2-fluoromethyl-3-pentenenitrile, a key intermediate in the synthesis of 2,5-diamino-2-fluoromethyl-3(E)-pentenoic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
6.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?