Merck
158178
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
Synonim(y):
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.27
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-575-6
Beilstein/REAXYS Number:
1716800
MDL number:
Assay:
99%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
194 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelating agent
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)