Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
Informacje o tej pozycji
777,00 zł
Nazwa produktu
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate, puriss. p.a., ACS reagent, suitable for suitability for complexometry, ≥99.0% (KT)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (KT)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
213-216 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for suitability for complexometry
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI key
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (KT) | assay 97.5-100.5%, 98% | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 213-216 °C (lit.) | mp 213-216 °C (lit.) | mp 213 °C | mp 123-126 °C |
| cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg | cation traces Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces - | cation traces Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg |
| functional group amine, carboxylic acid | functional group amine, carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| ign. residue ≤0.1% (as SO4) | ign. residue ≤0.2% | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/249/587/f8021369-f65a-413d-887d-3c8a4d2a248f/640/f8021369-f65a-413d-887d-3c8a4d2a248f.png)