Przejdź do
319945
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent grade, 98%, powder, suitable for complexometry
Synonim(y):
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O8 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.35
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
236-308-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3222748
Assay:
98%, 97.5-100.5%
Form:
powder
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate, ACS reagent, suitable for ( for complexometry), 98%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98%, 97.5-100.5%
form
powder
ign. residue
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for ( for complexometry)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI key
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Application
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N,N′-tetraacetic acid monohydrate is a multidentate ligand{1-6} that may be used as a chelating agent in the preparation of metal-chelate complexes.
Ligand used to prepare lanthanide shift reagents.
Legal Information
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32869E388986734
description
ACS reagent, suitable for ( for complexometry), 98%
description
puriss. p.a., ACS reagent, suitable for suitability for complexometry, ≥99.0% (KT)
description
Molecular Biology, ≥97.0%
description
≥97.0% (CHN)
assay
98%, 97.5-100.5%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥97.0%
assay
≥97.0% (CHN)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
mp
213-216 °C (lit.)
mp
213-216 °C (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
grade
ACS reagent
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Fe: ≤0.005%
cation traces
Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?