Przejdź do
89456
4,4′,4″,4″′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid)
for spectrophotometric det. of transition metals, ≥95.0%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H30N4O12S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
934.99
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4227566
Assay:
≥95.0%, ≥95.0% (HPLC)
Form:
powder
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%, ≥95.0% (HPLC)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of transition metals
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
~9% water
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S(O)(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S(O)(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60)/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI key
PBHVCRIXMXQXPD-LWQDQPMZSA-N
Application
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) [tetrasodium salt hydrate, TPPS] has been used in preparing Co–Al LDH/Fe(III)-TPPS film modified electrode; for demonstrating reversible redox peak attribution to Co(III)/Co(II), with iron(III) porphyrin; making it mediator for electron transfer.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
max. Absorption (in Methanol): 412-416 nm
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric determination of ultra trace amounts of transition metals; determination by capillary zone electrophoresis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37907796738319856
description
for spectrophotometric det. of transition metals, ≥95.0%
description
Dye content 75 %
description
≥95.0% (H-NMR)
description
99 atom % D
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (H-NMR)
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
impurities
~9% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
quality
for spectrophotometric det. of transition metals
quality
-
quality
-
quality
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.