Kluczowe dokumenty
524514
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium
Synonim(y):
YTDTMSA
Formularz
powder
skład
Y, 14.7-16.5% EDTA titration
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
161-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([Y](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Y/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
ALBMVGKOSBREQT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?