Merck
307858
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride hydrate
99.9%
Synonim(y):
Scandium trichloride hydrate
Wybierz wielkość
1 G
760,00 zł
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
760,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ScCl3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.31 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
solid
skład
Degree of hydration, 5-7
przydatność reakcji
core: scandium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated