Kluczowe dokumenty
Z168130
Ampule breaker/collar
For 11-20 mL ampules
Wybierz wielkość
1000 EA
915,00 zł
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
915,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Opis ogólny
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)