Merck
446785
Sigma-Aldrich
Perfluorotetradecanoic acid
96%
Synonim(y):
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotetradecanoic acid, Perfluoro-n-tetradecanoic acid, Perfluoromyristic acid, Perfluorotetradecanecarboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
406,00 zł
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
406,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)12CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
714.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
bp
270 °C/740 mmHg (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)
Klucz InChI
RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas perfluorotetradekanowy może być stosowany jako reagent:
  • W bezmetalowej syntezie organicznych jodków przy użyciu N-jodoamidów metodą jododekarboksylacji.[1]
  • Do syntezy perfluoromakromolekuł na uwięzi benzimidazolu w reakcji z o-fenylenodiaminą poprzez reakcję kondensacji.[2]
Może być również stosowany jako środek powierzchniowo czynny w tworzeniu mieszanych filmów monowarstwowych na granicy faz powietrze-woda.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effrosyni Zafeiraki et al.
Chemosphere, 94, 169-176 (2013-12-25)
Perfluorinated compounds (PFCs) are used in food packaging materials as coatings/additives for oil and moisture resistance. In the current study, foodstuff-packaging materials collected from the Greek market, made of paper, paperboard or aluminum foil were analyzed for the determination of
Hyoung Kun Park et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(12), 4851-4858 (2005-06-30)
The effect of an acidic surfactant, perfluorotetradecanoic acid (PFTDA), on the gelation of octadecyltrimethoxysilane (ODTMS) monolayers at the air/water interface was investigated using a Langmuir film balance, attenuated total reflection (ATR) infrared spectroscopy, and atomic force microscopy (AFM). The gelation
Hessamaddin Younesi Araghi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 129, 339-344 (2014-04-22)
Photoillumination of mixed films comprised of the photopolymerizable fatty acid 10,12 pentacosadiynoic acid and perfluorotetradecanoic acid deposited onto glass substrates gives rise to the formation of oriented polydiacetylene photopolymer fibers. The degree of polymer fiber orientation was investigated using dual-view
David Sowah-Kuma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(36), 10673-10683 (2018-08-14)
Synchrotron-based X-ray scattering measurements of phase-separated surfactant monolayers at the air-water interface provide molecular-level structural information about the packing and ordering of film components. In this work, grazing incidence X-ray diffraction (GIXD) and X-ray reflectivity (XR) measurements were used to
Wei Zhao et al.
Journal of environmental sciences (China), 56, 272-280 (2017-06-03)
Perfluoroalkyl substances (PFASs) are a class of fluorine substituted carboxylic acid, sulfonic acid and alcohol, structurally similar to their corresponding parent compounds. Previous study demonstrated the potential endocrine disruption and reproductive toxicity of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid, two