NISTRM8446
Perfluorinated carboxylic acids and perfluorooctane sulfonamide in methanol
NIST® RM 8446
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
multi-component solution
Inne uwagi
Związek perfluorowanych kwasów karboksylowych (PFCA) i perfluorooktanosulfonamidu (PFOSA): Kwas perfluoroheksanowy (PFHxA), Kwas perfluoroheptanowy(PFHpA), Kwas perfluorooktanowy(PFOA), Kwas perfluorononowy(PFNA), Kwas perfluorodekanowy(PFDA), Kwas perfluoroundekanowy(PFUnA), Kwas perfluorododekanowy(PFDoA), Kwas perfluorotridekanowy (PFTriA), Kwas perfluorotetradekanowy (PFTA), Kwas perfluorobutanowy (PFBA), Kwas perfluoropentanowy (PFPeA) Sulfonamid perfluorooktanu (PFOSA)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)