Merck
376779
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
97%
Synonim(y):
(2,3,5,6-Tetrafluoro-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)dimalononitrile, 7,7,8,8-Tetracyano-2,3,5,6-tetrafluoroquinodimethane, F4TCNQ
Wybierz wielkość
25 MG
452,00 zł
100 MG
1300,00 zł
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
452,00 zł
100 MG
1300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12F4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.15
Beilstein:
2157887
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
285-290 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC1=C(F)C(\C(F)=C(F)/C1=C(\C#N)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12F4N4/c13-9-7(5(1-17)2-18)10(14)12(16)8(11(9)15)6(3-19)4-20
Klucz InChI
IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (F4-TCNQ) is a dopant used in the fabrication of organic semiconductors. It can tune the electronic properties as its lowest unoccupied molecular orbital is at a desirable energy level required to oxidize a wide range of semiconductors.[1]
2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (F4-TCNQ) are p-type molecules, used as a strong acceptor dopant , it generates free holes.[2][3]
Zastosowanie
F4-TCNQ can be doped with poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine] (PTAA) to form a hole transport material (HTL), which can be used to achieve an energy efficiency of 16% for a semi-transparent perovskite solar cell.[4][5] It can be used as a p-type dopant to form a blended composite film with poly(3-hexylthiophene) (P3HT) having enhanced charge mobility, which can be potentially useful in organic photovoltaics.[6][7]
F4-TCNQ is the p-type dopant for hole-only devices and field effect transistors with organic hole transport layers (HTL).[2] It is used in the preparation of a bilayer structure of F4-TCNQ and pentacene to study improved thermoelectric performance of organic thin films.[3]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jack Fuzell et al.
The journal of physical chemistry letters, 7(21), 4297-4303 (2016-11-04)
Doping-induced solubility control (DISC) is a recently introduced photolithographic technique for semiconducting polymers, which utilizes reversible changes in polymer solubility upon doping to allow the polymer to function as its own photoresist. Central to this process is a wavelength sensitive
Yingying Liang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(3), 1902456-1902456 (2020-02-12)
Three isostructural donor-acceptor complexes DPTTA-F X
Improved thermoelectric performance of organic thin-film elements utilizing a bilayer structure of pentacene and 2, 3, 5, 6-tetrafluoro-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane (F 4-TCNQ).
Applied Physics Letters, 96(25) (2010)
Enhancing hole transports and generating hole traps by doping organic hole-transport layers with p-type molecules of 2, 3, 5, 6-tetrafluoro-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane
Matsushima T and Adachi C
Thin Solid Films, 517(2), 874-877 (2008)
The chemical and structural origin of efficient p-type doping in P3HT
Duong DT, et al.
Organic Electronics, 14(5), 1330-1336 (2013)
Produkty
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.