Merck
342041
Sigma-Aldrich
Perfluoroheptanoic acid
≥97.0%
Synonim(y):
Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroheptanoic acid
Wybierz wielkość
5 G
340,00 zł
25 G
1080,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
340,00 zł
25 G
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.06
Beilstein:
1808210
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.306 (lit.)
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
gęstość
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Klucz InChI
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Perfluoroheptanoic acid can be used as a reactant:
  • For the fluoroalkylation of C-H bonds of aromatic compounds using Ni/SiO2 nanocatalyst[1].
  • To synthesize biphenylyl benzoates via Mitsunobu reaction.
  • To synthesize N-perfluoracyl β-thioamides from β-thio amines in the presence of methyl chloroformate[2].
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bart B L Groen et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(11), 3978-3988 (2016-11-05)
Skeletal muscle protein synthesis is highly responsive to food intake. It has been suggested that the postprandial increase in circulating insulin modulates the muscle protein synthetic response to feeding. The objective of the study was to investigate whether a greater
N Kudo et al.
Chemico-biological interactions, 134(2), 203-216 (2001-04-20)
Elimination in urine and feces was compared between four perfluorinated fatty acids (PFCAs) with different carbon chain length. In male rats, perfluoroheptanoic acid (PFHA) was rapidly eliminated in urine with the proportion of 92% of the dose being eliminated within
Huangfang Xu et al.
Environment international, 143, 105952-105952 (2020-07-28)
Long-chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and their short-chain alternatives have been produced and used extensively in China. However, it is unclear whether these compounds contribute to the risk of gestational diabetes mellitus (GDM) in women residing in contaminated areas.
Mingxiao Zhao et al.
Molecular bioSystems, 13(4), 756-766 (2017-02-23)
After a large-scale radiological accident, early-response biomarkers to assess radiation exposure over a broad dose range are not only the basis of rapid radiation triage, but are also the key to the rational use of limited medical resources and to
Mikhail N Khrizanforov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(30), 11976-11982 (2016-07-08)
We have developed Ni(III)-doped silica nanoparticles ([(bpy)xNi(III)]@SiO2) as a recyclable, low-leaching, and efficient oxidative functionalization nanocatalyst for aromatic C-H bonds. The catalyst is obtained by doping the complex [(bpy)3Ni(II)] on silica nanoparticles along with its subsequent electrooxidation to [(bpy)xNi(III)] without
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf