Key Documents
171468
Perfluorooctanoic acid
95%
Synonim(y):
Pentadecafluorooctanoic acid, PFOA, Perfluorocaprylic acid, Perfluorooctanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
tw
189 °C/736 mmHg (lit.)
mp
55-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
Klucz InChI
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Derogations until 4 July 2025 are uses in
- photolithography or etch processes in semiconductor manufacturing
- photographic coatings applied to films
- invasive and implantable medical devices
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.