Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
InChI key
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay - | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form solid |
| bp 245 °C/740 mmHg (lit.) | bp 245 °C/740 mmHg (lit.) | bp 102 °C/200 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 105-108 °C (lit.) | mp 105-108 °C (lit.) | mp 16-18 °C (lit.) | mp - |
| functional group fluoro | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group sulfonic acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricosafluorododecanoic acid
signalword
Danger
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
307-55-1
307-55-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?