Merck
177741
Sigma-Aldrich
Kwas perfluorodekanowy
97%
Synonim(y):
Nonadecafluorodecanoic acid, Nonadecafluorocapric acid, Perfluorocapric acid, Perfluorodecanoic acid
Wybierz wielkość
5 G
378,00 zł
25 G
1530,00 zł
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
378,00 zł
25 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.08
Beilstein:
1810811
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
~10 mmHg ( 0 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
bp
218 °C/740 mmHg (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
Klucz InChI
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The electrochemical mineralization of environmentally persistent perfluorodecanoic acid was studied[1].
Zastosowanie
Perfluorodecanoic acid was used to evaluate the effect of nonadecafluorocapric acid on the levels of six thyroid function variables (thyroid stimulating hormone, free and total thyroxine, free and total triiodothyronine and thyroglobulin)[2].
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Helena Nilsson et al.
Environmental science & technology, 44(6), 2150-2155 (2010-02-18)
A time trend study focusing on ski waxing technicians' exposure to perfluorinated chemicals (PFCs) from fluorinated wax fumes was performed in 2007/2008. Levels of eight perfluorocarboxylates and three perfluorosulfonates were analyzed in monthly blood samples from eight technicians. Samples were
Sri Chandana Panchangam et al.
Chemosphere, 77(2), 242-248 (2009-08-12)
Decomposition of perfluorocarboxylic acids (PFCAs) is of prime importance since they are recognized as persistent organic pollutants and are widespread in the environment. PFCAs with longer carbon chain length are particularly of interest because of their noted recalcitrance, toxicity, and
Ingrid Nobels et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(6), 1768-1774 (2010-07-14)
Perfluorinated compounds are widely distributed in the environment; good knowledge about the toxic mode of action of these compounds can contribute to improved molecular design and risk assessment. The studied compounds were evaluated with a bacterial multiple endpoint reporter assay
Kouji H Harada et al.
Environment international, 37(7), 1183-1189 (2011-05-24)
Perfluorooctanoic acid (PFOA) has recently attracted attention as a potential health risk following environmental contamination. However, information detailing exposure to perfluorinated carboxylic acids (PFCAs) other than PFOA is limited. We measured the concentrations of PFCAs (from perfluorohexanoic acid to perfluorotetradecanoic
Ram B Jain
Environmental research, 126, 51-59 (2013-09-24)
The effect of six perfluoroalkyl acids (PFAAs), namely, perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorodecanoic acid (PFDE), perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), 2-(N-methyl-perfluorooctane sulfonamide) acetic acid (MPAH), and perfluorononanoic acid (PFNA) on the levels of six thyroid function variables, namely, thyroid
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?