Przejdź do
29226
Undecafluorohexanoic acid
≥97.0% (T)
Synonim(y):
Perfluorocaproic acid, Perfluorohexanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-196-6
Beilstein/REAXYS Number:
1805852
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
939,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
solubility
water: insoluble
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
InChI key
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Undecafluorohexanoic acid, a volatile ion-pair reagent, has been used as mobile phase for LC-MS analysis of highly polar sulfonium pseudo-sugar constituents neosalacinol and neokotalanol, potential α-glucosidase inhibitors isolated from ayurvedic traditional medicine Salacia species.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93899281042
description
≥97.0% (T)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99%
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, carboxylic acid
functional group
-
functional group
fluoro
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
307-24-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The bottle cap has a hole. It is suppoosed to use a sharp syringe to inject and withdraw the chemical? Reason for such kind of cap?
    1 answer
    1. The packaging for this product includes a hole and a septum designed for withdrawal with a syringe. Needles of 18 gauge and lower are recommended. The material is moisture and light sensitive, so the septum is intended to preserve quality over multiple uses.
      Helpful?
  2. Bonjour, quelle est la péremption associée à cette référence ?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. bonjour, Est-il possible de connaitre la température de transport et de stockage de cette matière première ?
    1 answer
    1. Item 29226 ships at ambient temperature. The storage temperature is also ambient. The storage conditions are defined in the SDS which can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/aldrich/29226