Przejdź do
446777
Perfluoroundecanoic acid
95%
Synonim(y):
Heneicosafluoroundecanoic acid, PFUnDA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
218-165-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
160 °C/60 mmHg (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11HF21O2/c12-2(13,1(33)34)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h(H,33,34)
InChI key
SIDINRCMMRKXGQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
89988
description
95%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
95%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
160 °C/60 mmHg (lit.)
bp
160 °C/60 mmHg (lit.)
form
solid
form
-
mp
96-101 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
functional group
fluoro
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluoroundecanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2058-94-8
CAS No.
2058-94-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)