Merck
436429
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lutetium nitrate hydrate (Lu(NO3 )3 .xH2O), Lutetium trinitrate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Lu(NO3)3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.98 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lutetium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Klucz InChI
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.