Przejdź do
325945
Terbium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Terbium nitrate pentahydrate, Terbium(3+) nitrate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Tb(NO3)3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.02
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-138-7
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
solid
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI key
YWROXJNVUWBEPC-UHFFFAOYSA-N
General description
Terbium(III) nitrate pentahydrate can be used as a dopant/precursor to prepare luminescent phosphors for various applications such as optical ceramics, white light emitting diodes, and photodynamic therapy.
Application
Terbium(III) nitrate pentahydrate can be used as:
  • A precursor to prepare Ce-doped terbium aluminum garnets by the photo-induced method.
  • A dopant to synthesize emission-tunable luminescent hydroxyapatite probe for bioimaging.
  • A starting material to prepare metal-organic frameworks for green laser applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217212209147217220
description
99.9% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
99.999%
form
solid
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
crystals, granules or chunks
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: terbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: terbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)