Merck
309230
Sigma-Aldrich
Thallium(I) nitrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Azotan talowy, Monoazotan talu
Wybierz wielkość
25 G
444,00 zł
100 G
1320,00 zł
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
444,00 zł
100 G
1320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TlNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
solid
zanieczyszczenia
≤1500 mg/kg Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
206 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Thallium(I) nitrate is a white crystalline solidwith strong oxidizing properties. It is widely applied in the field of organicsynthesis, analytical chemistry, and electronics.[1]
Zastosowanie
Thallium(I) nitrate can be used:
  • As an additive to synthesize thallium-containing cadmium selenide thin films by electrochemical deposition. The addition of TlNO3 decreases corrosion and helps to form uniform and stable thin films.
  • As a dopant to prepare bismuth vanadate nanoparticles. TlNO3 reduces charge carrier recombination and enhances the photocatalytic activity.[1]
  • To prepare precursor solution for the detection of halogens by molecular absorption spectroscopy.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of bromine and fluorine via sequential vaporization of TlBr and CaF molecules from the same aliquot by high-resolution continuum source graphite furnace molecular absorption spectrometry
Amauri P.A. Rosa and Tatiane de A. Maranh?o},
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 197, 106525-106525 (2022)
Enhanced visible light-photocatalysis by hydrothermally synthesized thallium-doped bismuth vanadate nanoparticles
C.Karunakaran and S.Kalaivani
Materials Science in Semiconductor Processing, 27, 352-361 (2014)
Tl+ increases the permeability of the inner membranes of rat liver mitochondria for monovalent cations.
S M Korotkov et al.
Doklady. Biochemistry and biophysics, 378, 145-149 (2001-11-20)
I A Skul'skiĭ et al.
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii, 24(6), 817-821 (1988-11-01)
Studies have been made of the effect of inhibitors of energy metabolism on maintenance of Na and K concentrations, as well as on accumulation of Rb (as an analogue of K) in single neurones of the mollusc P. corneus. Concentrations
Vânia M T Carneiro et al.
The Journal of organic chemistry, 75(9), 2877-2882 (2010-04-10)
A diastereoselective route to (+)-bakkenolide A is presented from the readily available optically active Wieland-Miescher ketone. This novel synthesis of this sesquiterpene lactone features the following as key stereoselective transformations: (i) the ring contraction reaction of a octalone mediated by