Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H31NO5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
~65% in ethanol
SMILES string
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChI key
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15)[1].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| concentration ~65% in ethanol | concentration - | concentration - | concentration - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.0 °F
flash_point_c
23.9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution technical, ~65% in ethanol](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/346/789/6478c69e-26fa-46c4-919d-d90c61bc72ee/640/6478c69e-26fa-46c4-919d-d90c61bc72ee.png)
![[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/369/056/3e3cd51a-0662-4e06-a10a-866ae1d6c290/640/3e3cd51a-0662-4e06-a10a-866ae1d6c290.png)