Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
Informacje o tej pozycji
327,00 zł
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
340 °C
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
500-900 cSt(20 °C)
mp
58-63 °C
transition temp
flash point 265 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It can also be used as:
- A reactant to synthesize N-PEGylated-thiazolium salt, which is used as an organocatalyst for the benzoin condensation.
- A nonionic dispersive agent in the preparation Nd2Si2O7 ceramic pigment by a co-precipitation method.
Analysis Note
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Hydroxyl value: 9 - 12
Average molecular mass: 9000 - 12500
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit |
| density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.2 g/cm3 at 20 °C | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.124 g/cm3 at 20 °C |
| mp 58-63 °C | mp 58-63 °C | mp -15--10 °C | mp -50 °C |
| potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup