Merck
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
Synonim(y):
Heksafluorofosforan N,N,N-trietylo-etanoaminy
Wybierz wielkość
25 G
819,00 zł
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
819,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(PF6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.22
Beilstein:
3748868
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer[1] and reduction of esters in aprotic solvents.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)