Przejdź do
134473
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate
97%, solid
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid tetraethylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
439,50 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1162,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
211-992-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4303354
439,50 zł
Cena katalogowa586,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
mp
110-114 °C (lit.)
bulk density
0.480 g/cm3
SMILES string
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetraethylammoniump-toluenesulfonate (Et4NOTs) is used as a supporting electrolyte.
Application
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate is used as a supporting electrolyte:
  • In the electrochemical polymerization of aniline.
  • In the synthesis of dihydro- and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8693315253689720
description
97%
description
≥95% (NT)
description
95%
description
purum, anhydrous, ≥96.0% (NT)
assay
97%
assay
≥95% (NT)
assay
95%
assay
≥96.0% (NT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: phosphonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
crystals
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
110-114 °C (lit.)
mp
54-59 °C
mp
-
mp
-
bulk density
0.480 g/cm3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)