Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł 254,60 zł |
Informacje o tej pozycji
254,60 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 24%Nazwa produktu
Tetramethylammonium hexafluorophosphate, ≥98.0% (gravimetric)
Quality Segment
assay
≥98.0% (gravimetric)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.F6P/c1-5(2,3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChI key
ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (gravimetric) | description purum, ≥98.0% (CHN) | description ≥98.0% (NT) | description for electrochemical analysis, ≥99.0% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - |
| assay ≥98.0% (gravimetric) | assay ≥98.0% (CHN) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥99.0% (T) |
| form powder | form powder | form crystals | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp 244-246 °C (lit.) | mp ~280 °C (dec.) | mp ≥300 °C (lit.) |
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?