For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
242144
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
99%
Synonim(y):
Tetrafluoroboran tetraetyloazanu
Wybierz wielkość
504,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
504,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
≥300 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetonitrile: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the electrocatalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel(I) salen.
- To synthesize conjugated oligomers via electrochemical polymerization.
- To fabricate high-performance supercapacitors.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?