Merck
281026
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
98%
Synonim(y):
TBAPF6, Heksafluorofosforan tetra-n-butyloamonu
Wybierz wielkość
5 G
237,00 zł
25 G
325,00 zł
100 G
1020,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
237,00 zł
25 G
325,00 zł
100 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(PF6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.43
Beilstein:
4056584
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
244-246 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate (TBAPF6) can be used:
  • As a catalyst in the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one and 3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-thione derivatives via Biginelli reaction.[1]
  • Along with 1-ethyl-3-methyl imidazolium hexafluorophosphate as a supporting electrolyte in non-aqueous redox flow batteries.[2][3]
  • As a supporting electrolyte in the electropolymerisation.[4]
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate can be used as a supporting electrolyte for the formation of cyclic disulfide moiety of 3,5-diimido-1,2-dithiolane derivatives by S-S coupling of dithioanilides.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical synthesis and properties of copolymers based on N-alkylpyrroles and thiophene
Vautrin M, et al.
Electrochemical Communications, 1(6), 233-237 (1999)
Electrochemical Formation of 3, 5-Diimido-1, 2-dithiolanes by Dehydrogenative Coupling
Breising VM, et al.
Organic Letters (2018)
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate and 1-ethyl-3-methyl imidazolium hexafluorophosphate ionic liquids as supporting electrolytes for non-aqueous vanadium redox flow batteries
Zhang D, et al.
Journal of Power Sources, 203, 201-205 (2012)
Holger Hartleb et al.
ACS nano, 9(10), 10461-10470 (2015-09-19)
We have investigated the photophysical properties of electrochemically gate-doped semiconducting single-wall carbon nanotubes (s-SWNTs). A comparison of photoluminescence (PL) and simultaneously recorded absorption spectra reveals that free-carrier densities correlate well with the first sub-band exciton or trion oscillator strengths but
The application of a non-aqueous bis (acetylacetone) ethylenediamine cobalt electrolyte in redox flow battery
Zhang D, et al.
Journal of Power Sources, 217, 199-203 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review