Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
262,00 zł
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
58 °C (lit.)
solubility
acetic acid: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.), methanol: slightly soluble(lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.98% trace metals basis | description ≥95% | description 99.99% trace metals basis | description 98% |
| form crystalline | form solid | form solid | form powder and chunks |
| solubility acetic acid: slightly soluble(lit.), methanol: slightly soluble(lit.) | solubility water: soluble ca.50 g/L | solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility H2O: slightly soluble(lit.) |
| assay 99.98% trace metals basis | assay ≥95% | assay 99.99% trace metals basis | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤250.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 2.369 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hexafluorophosphate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?