Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 987,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
319,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
concentration
≤100%
solubility
water: soluble ca.50 g/L
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Application
- Metal complexes, particularly iridium and rhodium complexes.
- Flame retardant cellulose-based materials.
- Cyclic amidinium and iminium ammonium hexafluorophosphate salts.
- The polymer-supported iridium isomerization catalyst for the selective trans isomerization of aryl allylic derivatives.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ACS reagent, ≥98% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric) | description 99.99% trace metals basis |
| concentration ≤100% | concentration - | concentration - | concentration - |
| assay ≥95% | assay ≥98% | assay ≥98% (alkalimetric) | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals or chunks, powder | form powder, crystals or granules | form solid |
| solubility water: soluble ca.50 g/L | solubility - | solubility - | solubility H2O: slightly soluble(lit.) |
| density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hexafluorophosphate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?