Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
202,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
perovskite solar cells
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade) |
| form beads | form powder and chunks | form crystalline | form solid |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade synthesis grade |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| mp 636 °C (lit.) | mp 636 °C (lit.) | mp 636 °C (lit.) | mp 636 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?