Przejdź do
229733
Lithium bromide
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
powder and chunks, ≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium monobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
878,00 zł
125 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-439-8
MDL number:
Assay:
≥99.995% trace metals basis
Form:
powder and chunks
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.995% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lithium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
550 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product that enhances cyclic stability in lithium-ion batteries, significantly improving energy storage performance and contributing to more efficient energy solutions. Click here for more information.
Application
  • Space cooling using geothermal single‐effect water/lithium bromide absorption chiller: This research explores the use of lithium bromide in geothermal absorption chillers for space cooling applications (M El Haj Assad, M Sadeghzadeh, 2021).
  • A facile and fast method for quantitating lignin in lignocellulosic biomass using acidic lithium bromide trihydrate (ALBTH): The paper introduces a novel method for lignin quantification using lithium bromide trihydrate (N Li, X Pan, J Alexander, 2016).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
429465746479213225
description
powder and chunks, ≥99.995% trace metals basis
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
form
powder and chunks
form
beads
form
powder
form
powder
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium bromide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)