Przejdź do
1.05669
Lithium bromide
extra pure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.85
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
>1265 °C/1013 hPa
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229733429465411515
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
-
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bp
>1265 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105669100004022536066752