Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 944,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
944,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
core: lithium
sustainability
Sustainability features
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
446 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description AnhydroBeads™, 99% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99% | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - |
| mp 446 °C (lit.) | mp 446 °C (lit.) | mp 446 °C (lit.) | mp 446 °C (lit.) |
| density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.49 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium iodide
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?