422851
Ethylene-d4
99 atom % D
Synonim(y):
Tetradeuteroethylene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
0.97 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
35.04 atm ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98.5% (CP)
temp. samozapłonu
842 °F
tw
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
Polecane produkty
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-148.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-100 °C - closed cup