Merck
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Synonim(y):
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
Wybierz wielkość
500 ML
351,00 zł
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
351,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
bp
160 °C/33 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
Klucz InChI
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)