Merck
338222
Sigma-Aldrich
Styrene-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Synonim(y):
Deuterated styrene, Phenylethylene-D8, Vinylbenzene-D8, Octadeuterostyrene
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD=CD2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.20
Beilstein:
2327045
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
4-t-butylcatechol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5445 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Zastosowanie
Styrene-d8 is used as an internal standard for the quantitative analysis of volatile organic hazardous in fuel oil using headspace GC-MS.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J. Chem. Phys. , 98, 8994-8994 (1993)
Xu-Liang Cao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 2045-2051 (2018-08-28)
Low levels of styrene may be found in foods as a result of possible migration from polystyrene-based food packaging and as a result of its formation during the biodegradation of a wide variety of naturally occurring compounds with structures similar