Merck
457833
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2D4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
1.52 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
metody
protein expression: suitable
bp
10.7 °C (lit.)
mp
-111 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wysyłka tego produktu frachtem lotniczym jest zabroniona.
Poza Stanami Zjednoczonymi wymagana jest wysyłka frachtem morskim, co wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)