Kluczowe dokumenty
Z146951
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle control valve
stainless steel, hose outlet I.D. 1/4 in.
Synonim(y):
Stainless steel lecture-bottle control valve
Wybierz wielkość
1 EA
828,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
828,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
Połączenie
joint CGA Inlet
joint hose outlet
Parametry
-65-250 °F temperature (-54-120 °C)
3,000 psi pressure range (@ 70°F)
śr. wewn. wylotu węża
1/4 in.
dopasowywanie
CGA 110 male
Opis ogólny
CGA110, straight-pattern valve for precise flow control of lecture-bottle gas. Requires CGA110 PTFE sealing washer.
Brass control valve shown.
Ostrzeżenie
Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)