Przejdź do
490245
Methane-d4
99 atom % D, 99% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
EC Number:
209-191-7
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
0.55 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
General description
Methane-d4 99 atom % D, 99% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Chlorination reaction mechanism studies
- reaction mechanism investigations
- Environmental monitoring applications
- Analytical method development
Features and Benefits
Features
- Ideal for Advanced mass spectrometry applications
- Enhances sensitivity in analytical techniques
- Supports high-throughput analysis in research
- Safe and effective for laboratory use
Benefits
- Increases sensitivity in mass spectrometry techniques
- Provides valuable insights for pharmacokinetic research
- Enhances understanding of protein interactions
- Supports innovative research in structural biology
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Other Notes
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493007490229448974
description
99 atom % D, 99% (CP)
description
99 atom % D, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+4
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−183 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
bp
−161 °C (lit.)
bp
−161 °C (lit.)
bp
−161 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methane-d4
pictograms
FlameGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
558-20-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)