Merck
388505
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Synonim(y):
13C Labeled carbon monoxide
About This Item
Wzór liniowy:
13CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
29.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Próba
99% (CP)
mp
−207 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
Klucz InChI
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Important basic building block for 13C labeled compounds. Also employed in astrophysical science and radiation chemistry.[1][2]
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 320 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Heart
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)