Przejdź do
487007
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated polyethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38 540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(-CD2CD2-)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
38 540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
130-145 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)