Merck
419508
Sigma-Aldrich
Boron tribromide
Boron tribromide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Tribromoboron
Wybierz wielkość
100 G
565,00 zł
500 G
1710,00 zł
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
565,00 zł
500 G
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
8.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 14 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
kolor
colorless to amber
bp
~90 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
gęstość
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
Klucz InChI
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Boron tribromide is a strong Lewis acid generally employed in the deprotection of -OH and -NH groups. It is a moisture-sensitive liquid, which is also used to cleave esters or ethers into alkyl bromides.[1][2]
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Drug intermediate 6-nitro-L-DOPA
  • Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
  • High-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction
  • Mercapto-(+)-methamphetamine haptens for synthesis of (+)-methamphetamine conjugate vaccines with improved epitope densities
  • Micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures
  • Borane complexes via electrophilic aromatic borylation reactions
  • A 5-HT2C receptor agonist
  • Biphenyl-derivatives possessing tertiary amino groups as β-secretase(BACE1) inhibitors for the treatment of Alzheimer′s disease
  • A highly near-IR region fluorescent p-extended boron aza-dipyrromethene moiety unit
  • Tetrahydroisoquinoline derivatives via intramolecular cyclization of methoxy-substituted N-phenethylimides
Used to cleave aryl methyl ethers in a synthesis of a benzopyranobenzopyran from a coumarin scaffold.[3]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boron Halides
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Boron Tribromide
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2006)
Qing Zhao et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 203, 472-480 (2018-06-15)
Four homo/heterometallic complexes [Cu3(L)(μ2-OAc)9(CH3OH) 9]·3CHCl3 (1), [Cu2(L)Ca(μ2-NO3)9] (9), [{Cu2(L)Sr(μ2-NO3)9}9]·CH3CH2OH (11) and [Cu2(L)Ba(μ2-OAc)9(OAc)] (14), containing an acyclic naphthalenediol-based ligand H4L, were synthesized and characterized by elemental analyses, IR, UV-Vis, fluorescence spectra, TG-DTA and X-ray crystallography. The complex 1 was obtained by
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Questions
  1. Just want to confirm that this product come in a sure-seal bottle and NOT an ampule?
    1 answer
    1. Yes, all package sizes come in Sure/Seal bottles and closures.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.