211222
Boron tribromide solution
1.0 M in methylene chloride
Synonim(y):
Tribromoboron
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in methylene chloride
gęstość
1.467 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
Klucz InChI
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Drug intermediate 6-nitro-L-DOPA
- Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
- High-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction
- Mercapto-(+)-methamphetamine haptens for synthesis of (+)-methamphetamine conjugate vaccines with improved epitope densities
- Micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures
- Borane complexes via electrophilic aromatic borylation reactions
- A 5-HT2C receptor agonist
- Biphenyl-derivatives possessing tertiary amino groups as ß-secretase(BACE1) inhibitors for the treatment of Alzheimer′s disease
- A highly near-IR region fluorescent p-extended boron aza-dipyrromethene moiety unit
- Tetrahydroisoquinoline derivatives via intramolecular cyclization of methoxy-substituted N-phenethylimides
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter