Merck
255246
Sigma-Aldrich
Cresyl Violet perchlorate
Synonim(y):
Oxazine 9 perchlorate
Wybierz wielkość
100 MG
572,00 zł
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
572,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11N3O · HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>96.5% (HPLC)
Formularz
powder
λmaks.
602 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥27000 at 267-273 nm
≥50000 at 599-605 nm
≥7000 at 316-322 nm
fluorescencja
λem 602 nm in ethanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.ClHO4/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;2-1(3,4)5/h1-8,17H,18H2;(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
YZUJISGZMSLVAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nadchloran fioletu krezolowego, znany również jako oksazyna 9, jest barwnikiem laserowym. Fiolet krezolowy jest małą diaminobenzooksazyną o umiarkowanej wielkości sprzężonym układzie planarnym.
Zastosowanie
Wśród wielu zastosowań, fiolet krezolowy może być używany do barwienia substancji Nissla i jąder w tkance nerwowej oraz identyfikacji Helicobacter. Nadchloran fioletu krezolowego został użyty do produkcji cienkich warstw kompozytowych z nadchloranu fioletu krezolowego i polimeru. Jest on również stosowany jako wzorzec fluorescencji.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
F. W. D. Rost
Fluorescence Microscopy, 2 (1992)
Simon C Spanswick et al.
PloS one, 7(8), e43698-e43698 (2012-08-29)
Recent evidence suggests that the medial prefrontal cortex (MFC) is important for processing contextual information. Here we evaluate the performance of mice with MFC damage in a discrimination task that requires an association between an object and the context in
M R Williams et al.
European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 263(1), 25-39 (2012-05-23)
Decreased cortical thickness and reduced activity as measured by fMRI in the grey matter of the subgenual cingulate cortex have been reported in schizophrenia and bipolar disorder, and cortical grey matter loss has been reliably reported in the frontal and
Maria Thom et al.
Epilepsy research, 102(1-2), 45-59 (2012-05-23)
Detailed neuropathological studies of the extent of hippocampal sclerosis (HS) in epilepsy along the longitudinal axis of the hippocampus are lacking. Neuroimaging studies of patients with temporal lobe epilepsy support that sclerosis is not always localised. The extent of HS
Gobind Das et al.
The Analyst, 137(8), 1785-1792 (2012-02-23)
We propose a large-area SERS device with efficient fluorescence quenching capability. The substrate is based on anodic porous alumina templates with various pore size and wall thickness as small as 15 and 36 nm, respectively. The nano-patterned SERS substrate, with