Kluczowe dokumenty
403857
Boron tribromide solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
Tribromoboron
Wybierz wielkość
562,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
562,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in heptane
bp
~90 °C
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
Klucz InChI
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Drug intermediate 6-nitro-L-DOPA
- Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
- High-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction
- Mercapto-(+)-methamphetamine haptens for synthesis of (+)-methamphetamine conjugate vaccines with improved epitope densities
- Micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures
- Borane complexes via electrophilic aromatic borylation reactions
- A 5-HT2C receptor agonist
- Biphenyl-derivatives possessing tertiary amino groups as ß-secretase(BACE1) inhibitors for the treatment of Alzheimer′s disease
- A highly near-IR region fluorescent p-extended boron aza-dipyrromethene moiety unit
- Tetrahydroisoquinoline derivatives via intramolecular cyclization of methoxy-substituted N-phenethylimides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?