Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
184-187 °C (lit.)
functional group
ether, ketone
SMILES string
COC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-14-10-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11(10)13/h2-6H,1H3
InChI key
OBGBGHKYJAOXRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
2-Methoxy-1,4-naphthoquinone was used in the preparation of 2-(4-X-phenylene)amine-1,4-naphthoquinones (X= ferrocenyl, OMe, Me, I, Cl and NO2).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 184-187 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) | mp 218-222 °C (lit.) | mp 257-261 °C (lit.) |
| functional group ether, ketone | functional group ketone, bromo | functional group ketone, bromo | functional group chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?